Tlačiť
Ethyl acetopyruvate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 2,4-dioxopentanoate, Ethyl 2,4-dioxovalerate
A13808.14 A13808.06 A13808.22
A13808.14EA 232.65 EUR
A13808.14 A13808.06 A13808.22
Ethyl acetopyruvate ≥98%
Ethyl acetopyruvate
Purity: 98% CAS No.: 615-79-2 Molecular Formula: C7H10O4 Formula Weight: 158.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4730 Melting Point: 16-18° Boiling Point: 108-109°/12mm Beilstein Reference: 607062 MDL No.: MFCD00009124
Vzorec: C₇H₁₀O₄
Teplota varu: 108…109 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 16…18 °C
Hustota: 1,126
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009124
Číslo CAS: 615-79-2
EINECS: 210-447-5