Tlačiť
N-Boc-glycine (boc-gly-OH), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Boc-Gly-OH
15420-100G 15420-25G 15420-5G
SIAL15420-100GEA 289.61 EUR
SIAL15420-100G SIAL15420-25G SIAL15420-5G
N-Boc-glycine (boc-gly-OH), Sigma-Aldrich®
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Vzorec: C₇H₁₃NO₄
Číslo MDL: MFCD00002690
Číslo CAS: 4530-20-5
EINECS: 224-864-5