N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11579.06
A11579.14
A11579.22
A11579.06EA
36.1
EUR
A11579.06
A11579.14
A11579.22
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Purity: 98+%
CAS No.: 4530-20-5
Molecular Formula: (CH3)3COCONHCH2CO2H
Formula Weight: 175.18
Melting Point: 87-90°
Beilstein Reference: 1101514
Vzorec:
C₇H₁₃NO₄ Teplota tavenia: 87…90 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002690 Číslo CAS: 4530-20-5 EINECS: 224-864-5 |