Tlačiť
Calcium pyruvate, anhydrous 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Calcium 2-oxopropanoate
B25204.14 B25204.22
B25204.14EA 34.86 EUR
B25204.14 B25204.22
Calcium pyruvate, anhydrous 97%
Calcium pyruvate
Purity: 97% CAS No.: 52009-14-0 Molecular Formula: C6H6CaO6 Formula Weight: 214.19 MDL No.: MFCD00037199
Vzorec: C₆H₆CaO₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037199
Číslo CAS: 52009-14-0
EINECS: 257-599-9