Calcium pyruvate, anhydrous 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Calcium 2-oxopropanoate
B25204.14
B25204.22
B25204.14EA
34.86
EUR
B25204.14
B25204.22
Calcium pyruvate, anhydrous 97%
Calcium pyruvate
Purity: 97%
CAS No.: 52009-14-0
Molecular Formula: C6H6CaO6
Formula Weight: 214.19
MDL No.: MFCD00037199
Vzorec:
C₆H₆CaO₆ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00037199 Číslo CAS: 52009-14-0 EINECS: 257-599-9 |