Tlačiť
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
369660050 369660250 369661000
ACRO369660050EA 98.68 EUR
ACRO369660050 ACRO369660250 ACRO369661000
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
Teplota tavenia: 114…117 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00043309
Číslo CAS: 51779-32-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %