Tlačiť
Hydrid hlinito-lithný 2.2 mol/l, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
703508-100ML 703508-800ML
SIAL703508-100MLEA 194.14 EUR
SIAL703508-100ML SIAL703508-800ML
Hydrid hlinito-lithný 2.2 mol/l, Sigma-Aldrich®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec: H₄AlLi
Číslo MDL: MFCD00011075
Číslo CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9