Tlačiť
Hydrid hlinito-lithný 1 mol/l in diethyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
212792-100ML 212792-800ML
SIAL212792-100MLEA 75.81 EUR
SIAL212792-100ML SIAL212792-800ML
Hydrid hlinito-lithný 1 mol/l in diethyl ether, Sigma-Aldrich®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec: H₄AlLi
Číslo MDL: MFCD00011075
Číslo CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
OSN: 1411
ADR: 4.3,I