Tlačiť
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
L17850.03 L17850.06
L17850.03EA 35.66 EUR
L17850.03 L17850.06
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 121124-97-8 Molecular Formula: C8H9BO4 Formula Weight: 179.97 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 7423998
Vzorec: C₈H₉BO₄
Teplota tavenia: ∼ 240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093661
Číslo CAS: 121124-97-8