Tlačiť
1,2-Epoxycyclopentane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
175188-25G 175188-5G
SIAL175188-25GEA 551.54 EUR
SIAL175188-25G SIAL175188-5G
1,2-Epoxycyclopentane, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₅H₈O
Číslo MDL: MFCD00005161
Číslo CAS: 285-67-6
EINECS: 206-005-6