Tlačiť
Exikátory, s porcelánovou deskou
Dodávateľ: KAVALIER
632415271100 632415271250
VTRB632415271100EA 188.93 EUR
VTRB632415271100 VTRB632415271250
Exikátory, s porcelánovou deskou
Exsikátory Exsikátory skleněné
Simax borosilicate glass, novus pattern.
  • Vacuum or knob lid type with tubular in centre of lid
  • Cover ground to fit
  • Spare lids are available for these desiccators
Informace o dodávce: Supplied with lid, removable stopcock (vacuum type only) and perforated ceramic disc.