Tlačiť
o-Cresolphthalein 20 g/l in ethanol 70%, VOLUSOL®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
84599.180EA 103.09 EUR
84599.180 84599.260
o-Cresolphthalein 20 g/l in ethanol 70%, VOLUSOL®
o-Cresolphthalein
An alternative to phenolphthalein in solution.
Vzorec: C₂₂H₁₈O₄
Hustota: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005912
Číslo CAS: 596-27-0
EINECS: 209-881-8
OSN: 1170
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Transition range pH 8.2 - 9.8 Passes test