Tlačiť
Aerosol filter holders
Dodávateľ: MILLIPORE
XX5004700 XX5004710 XX5004740
MILYXX5004700EA 1511.03 EUR
MILYXX5004700 MILYXX5004710 MILYXX5004740
Aerosol filter holders
Zařízení filtrační
Vacuum-filter air or other gases from open atmospheres or from closed systems for particulate contamination analysis.