Tlačiť
Screw caps
Dodávateľ: VITLAB
83310 83311 83312 83313 83314 83315 83316 83317
VITL83310EA 21.63 EUR
VITL83310 VITL83311 VITL83312 VITL83313 VITL83314 VITL83315 VITL83316 VITL83317
Screw caps
Uzávěry Uzávěry k láhvím
Made of PP, translucent.
Caps are autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.