Tlačiť
Viditelné spektrofotometry, DR3900
Dodávateľ: HACH
LPV4409900001 LPV4409800001 LPV4409910001
705-0764EA 8666.13 EUR
705-0764 705-1062 705-1147
Viditelné spektrofotometry, DR3900
Spektrofotometry a fotometry Spektrofotometry UV/Vis
Spektrofotometr viditelného světla zaručuje spolehlivost a sledovatelnost výsledků měření při rutinních analýzách.
  • integrovaná čtečka čárových kódů (IBR+) zvyšuje spolehlivost naměřených hodnot
  • datové aktualizace a zajištění kvality s AQA+
  • propojení laboratorních a procesních analýz (LINK2SC)
  • základní metody včetně stanovení CHSK, chloru, dusičnanů a amoniaku
  • vysoce kvalitní činidla připravená k zajištění vynikající výkonnosti a výsledků
  • transmitance (%), absorbance a koncentrace, skenování
RFID identifikace zaručuje spolehlivost měření a zpěMore Product Information
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable
Displej 7" LCD 7" LCD
Počet metod Více než 220 (předem naprogramované ) a 100 (uživatelsky definované) Více než 220 (naprogramovatelné ) a 100 (uživatelsky definované)
Optický systém Spektrální referenční paprsek Spektrální referenční paprsek
Rozsah absorpce -3 - +3 A -3 - +3 A
Přesnost absorbance ±5 mA (0 - 0,5 A); 1 % (0,5 - 2,0 A) ±5 mA (0 - 0,5 A); 1 % (0,5 - 2,0 A)
Rozsah vlnové délky 320 - 1100 nm 320 - 1100 nm
Kyvety Hranaté: 10, 20, 30, 50 mm, 1" − Kulaté: Ø 13 mm, 1" Hranaté: 10, 20, 30, 50 mm, 1" − Kulaté: Ø 13 mm, 1"
Elektrické napětí 110 - 240 V 110 - 240 V
Rozhraní USB typ A (2); USB typ B; Ethernet USB typ A (2); USB typ B; Ethernet
Zdroj světla Wolfram Wolframové vlákno
Paměť 2000, zahrnuje výsledek, datum, čas, ID vzorku, ID obsluhy 2000 hodnot včetně výsledku, data, času, ID vzorku, ID obsluhy
Spektrální pološířka 5 nm 5 nm
Rozptýlené světlo Méně než 0,1% T při 340 nm s NaNO₂ Méně než 0,1% T při 340 nm s NaNO₂
Š×H×V 255×350×151 mm 255×350×151 mm
Hmotnost 4,2 kg 4,2 kg