Tlačiť
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
H33956.03 H33956.06
H33956.03EA 52.55 EUR
H33956.03 H33956.06
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 35212-85-2 Molecular Formula: C10H9NO2S Formula Weight: 207.25 Melting Point: 107-108° MDL No.: MFCD00206744
Vzorec: C₁₀H₉NO₂S
Teplota tavenia: 107…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00206744
Číslo CAS: 35212-85-2