Tlačiť
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulphonate, 8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid Ammonium salt, Ammonium 8-Anilino-1-naphthalenesulphonate, 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid ammonium salt, ANS-NH4
J65538.06 J65538.14 J65538.22
J65538.06EA 91.46 EUR
J65538.06 J65538.14 J65538.22
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate
Vzorec: C₁₆H₁₆N₂O₃S
Teplota tavenia: 242…244 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012560
Číslo CAS: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6