Tlačiť
Isoluminol (4-aminophthalhydrazide) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J64921.03 J64921.06
J64921.03EA 136.78 EUR
J64921.03 J64921.06
Isoluminol (4-aminophthalhydrazide) 98%
Isoluminol (4-aminophthalhydrazide)
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010560
Číslo CAS: 3682-14-2