Tlačiť
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Stabilizácia: Stabilised with potassium carbonate
399730050 399730010
ACRO399730050EA 245.09 EUR
ACRO399730050 ACRO399730010
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% stabilised
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran
Vzorec: C₈H₁₅BrO₂
Teplota varu: 64,5 °C (.8 mmHg)
Hustota: 1,314 g/cm³
Teplota vzplanutia: 106 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00058593
Číslo CAS: 33821-94-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer K2CO3