Tlačiť
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate sodium, X-phosphate disodium salt, Sodium 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
J64451.MD J64451.03
J64451.MDEA 159.82 EUR
J64451.MD J64451.03
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na) ≥98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Vzorec: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
Mw: 370.43 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00036757
Číslo CAS: 102185-33-1