Tlačiť
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33015.03 H33015.06
H33015.03EA 59.68 EUR
H33015.03 H33015.06
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 23967-57-9 Molecular Formula: C9H5ClO2S Formula Weight: 212.65 Melting Point: ca 233° subl. MDL No.: MFCD06655155
Vzorec: C₉H₅ClO₂S
Mw: 212.65 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 233 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06655155
Číslo CAS: 23967-57-9