Tlačiť
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate]) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J65535.03 J65535.06
J65535.03EA 87.04 EUR
J65535.03 J65535.06
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate]) ≥98%
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Vzorec: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010404
Číslo CAS: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6