Tlačiť
Methotrexate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
J63075.MC J63075.03
J63075.MCEA 194.14 EUR
J63075.MC J63075.03
Methotrexate
Methotrexate
Vzorec: C₂₀H₂₂N₈O₅
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00150847
Číslo CAS: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
OSN: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5985