Tlačiť
2'-Deoxyadenosine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J63886.18 J63886.22
J63886.18EA 363.42 EUR
J63886.18 J63886.22
2'-Deoxyadenosine ≥99%
2'-Deoxyadenosine
Purity: 99% CAS No.: 958-09-8 Molecular Formula: C10H13N5O3 Formula Weight: 251.24 Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in water at 50mg/ml Optical Rotation: -25° (c=0.5 in water) MDL No.: MFCD00056003
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00056003
Číslo CAS: 958-09-8
EINECS: 213-488-7