Tlačiť
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J61646.MC J61646.ME
J61646.MCEA 164.06 EUR
J61646.MC J61646.ME
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
CAS No.: 7415-69-2 Molecular Formula: C10H13N5Na2O11P2 Formula Weight: 487.17 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00084665
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₁P₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00070121
Číslo CAS: 7415-69-2
EINECS: 231-026-2