2'-Deoxyguanosine monohydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60741.03
J60741.06
J60741.09
J60741.03EA
96.27
EUR
J60741.03
J60741.06
J60741.09
2'-Deoxyguanosine monohydrate
2'-Deoxyguanosine monohydrate
CAS No.: 961-07-9
Molecular Formula: C10H13N5O4
Formula Weight: 267.25
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White to off-white
Vzorec:
C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150760 Číslo CAS: 312693-72-4 EINECS: 213-505-8 |