Azure C
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride
J64515.03
J64515.06
J64515.03EA
23.14
EUR
J64515.03
J64515.06
Azure C
Azure C
CAS No.: 531-57-7
Molecular Formula: C13H12ClN3S
Formula Weight: 277.78
Physical Form: Powder
Appearance: Dark green or black
Beilstein Reference: 4060661
Merck Reference: 14,929
MDL No.: MFCD00067677
Vzorec:
C₁₃H₁₂ClN₃S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00067677 Číslo CAS: 531-57-7 EINECS: 208-512-8 Merck Index: 14,929 |