Chlorid lithný 1 M in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J61895.AE
J61895.AD
J61895.AEEA
95.33
EUR
J61895.AE
J61895.AD
Chlorid lithný 1 M in aqueous solution
Chlorid lithný
CAS No.: 7447-41-8
Molecular Formula: ClLi
Formula Weight: 42.39
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011078
Vzorec:
LiCl Mw: 42.39 Teplota varu: 1382 Teplota tavenia: 614 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011078 Číslo CAS: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |