Tlačiť
Hygromycin B
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J60681.MC J60681.MD J60681.03
J60681.MCEA 78.62 EUR
J60681.MC J60681.MD J60681.03
Hygromycin B
Hygromycin B
Vzorec: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06795479
Číslo CAS: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
OSN: 3462
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,4852