Tlačiť
Choline hydrogen tartrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J64657.30 J64657.A1 J64657.A4
J64657.30EA 62.98 EUR
J64657.30 J64657.A1 J64657.A4
Choline hydrogen tartrate ≥98%
Vzorec: C₉H₁₉NO₇
Teplota tavenia: 151…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036332
Číslo CAS: 87-67-2
EINECS: 201-763-4