Manganese(II) chloride 1 M vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
J63150.AD
J63150.AE
J63150.ADEA
77.02
EUR
J63150.AD
J63150.AE
Manganese(II) chloride 1 M vodný roztok
Manganese(II) chloride
CAS No.: 7773-01-5
Molecular Formula: Cl2Mn
Formula Weight: 125.84
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Vzorec:
MnCl₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011114 Číslo CAS: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 |