Tlačiť
Chlorovodík 1 N in diethyl ether, AcroSeal®, pure
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
368468000.EA 439.63 EUR
368468000. 368461000.
Chlorovodík 1 N in diethyl ether, AcroSeal®, pure
Chlorovodík
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Hustota: 0,74 g/cm³
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 2924
ADR: 3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.10 N