Tlačiť
Arsenazo III
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J63031.06 J63031.14
J63031.06EA 351.38 EUR
J63031.06 J63031.14
Arsenazo III
Arsenazo III
Vzorec: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036695
Číslo CAS: 1668-00-4
EINECS: 216-788-6
OSN: 3465
ADR: 6.1,III