Tlačiť
Denatonium benzoate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J61048.03 J61048.06 J61048.14
J61048.03EA 55.35 EUR
J61048.03 J61048.06 J61048.14
Denatonium benzoate
Denatonium benzoate
CAS No.: 3734-33-6 Molecular Formula: C21H29N2O.C7H5O2 Formula Weight: 446.59 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 164-169° Beilstein Reference: 8179408 Merck Reference: 14,2891 MDL No.: MFCD00031578
The bitterest compound known
Vzorec: C₂₈H₃₄N₂O₃
Teplota tavenia: 164…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00031578
Číslo CAS: 3734-33-6
EINECS: 223-095-2
Merck Index: 14,2891