Dextran, M.W. ~ 6,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62775.09
J62775.18
J62775.22
J62775.36
J62775.09EA
52.07
EUR
J62775.09
J62775.18
J62775.22
J62775.36
Dextran, M.W. ~ 6,000
Dextran
CAS No.: 9004-54-0
Molecular Formula: (C6H10O5)n
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Merck Reference: 14,2948
MDL No.: MFCD00130935
Vzorec:
(C₆H₁₀O₅)n Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00130935 Číslo CAS: 9004-54-0 EINECS: 232-677-5 Merck Index: 14,2948 |