Tlačiť
Sulfit sodný, anhydrous 98,0 Iodometry, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
3922-01EA 106.95 EUR
3922-01 3922-05 3922-07
Sulfit sodný, anhydrous 98,0 Iodometry, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sulfit sodný
Vzorec: Na₂SO₃
Mw: 126.04
Teplota tavenia: > 500 °C
Hustota: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003503
Číslo CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (Na₂SO₃) (by iodometry) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Free Acid Passes Test
Titrable Free Base (meq/g) ≤0.03
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs