Tlačiť
TAPS sodium salt (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid sodium salt) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: TAPS sodium salt, Sodium 3-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)propane-1-sulphonate
J61189.14 J61189.22
J61189.14EA 38.55 EUR
J61189.14 J61189.22
TAPS sodium salt (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid sodium salt) ≥98%
TAPS sodium salt (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid sodium salt)
Purity: 98% CAS No.: 91000-53-2 Molecular Formula: C7H16NNaO6S Formula Weight: 265.26 Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00069903
Zwitterionic buffer
Vzorec: C₇H₁₇NO₆S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069903
Číslo CAS: 91000-53-2