Tlačiť
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
J65332.06 J65332.14 J65332.22
J65332.06EA 58.48 EUR
J65332.06 J65332.14 J65332.22
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₃S
Mw: 299.35
Teplota tavenia: 215…217 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003998
Číslo CAS: 82-76-8
EINECS: 201-438-7
Merck Index: 14,661