Tlačiť
Lidocaine hydrochloride monohydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J63035.06 J63035.14
J63035.06EA 51.34 EUR
J63035.06 J63035.14
Lidocaine hydrochloride monohydrate ≥98%
Lidocaine hydrochloride monohydrate
Vzorec: C₁₄H₂₃ClN₂O·1H₂O
Teplota tavenia: 75…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150329
Číslo CAS: 6108-05-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5482