Tlačiť
1-Methyl-3-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-Methyl-3-n-octylimidazolium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
H35352.06 H35352.14 H35352.22
H35352.06EA 78.51 EUR
H35352.06 H35352.14 H35352.22
1-Methyl-3-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥99%
1-Methyl-3-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Vzorec: C₁₄H₂₃F₆N₃O₄S₂
Mw: 475.48
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458946
Číslo CAS: 178631-04-4