Tlačiť
Chlorid hořečnatý hexahydrát Cell Culture
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Magnesium dichloride
J62575.30 J62575.36 J62575.A1
J62575.30EA 80.51 EUR
J62575.30 J62575.36 J62575.A1
Chlorid hořečnatý hexahydrát Cell Culture
Chlorid hořečnatý hexahydrát
CAS No.: 7791-18-6 Molecular Formula: MgCl2.6H2O Formula Weight: 203.30 (95.22anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00149781
Vzorec: MgCl₂·6H₂O
Mw: 203.3
Teplota varu: 1412
Teplota tavenia: 117
Hustota: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149781
Číslo CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 14,5662