Tlačiť
Chlorid hořečnatý 1 M in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62411.AD J62411.AE
J62411.ADEA 79.31 EUR
J62411.AD J62411.AE
Chlorid hořečnatý 1 M in aqueous solution
Chlorid hořečnatý
CAS No.: 7786-30-3 Molecular Formula: Cl2Mg Formula Weight: 95.22 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011106
Vzorec: MgCl₂
Mw: 95.21
Teplota varu: 1412
Teplota tavenia: 715
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011106
Číslo CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684