Tlačiť
Chlorid vápenatý 1 M aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
J63122.AD J63122.AE
J63122.ADEA 73.7 EUR
J63122.AD J63122.AE
Chlorid vápenatý 1 M aqueous solution
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Mw: 110.98
Teplota varu: 1600
Teplota tavenia: 772
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,01659