Chlorid vápenatý 100 mM vodný roztok, sterile-filtered
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62905.AP
J62905.K2
J62905.APEA
116.33
EUR
J62905.AP
J62905.K2
Chlorid vápenatý 100 mM vodný roztok, sterile-filtered
Chlorid vápenatý
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Vzorec:
CaCl₂ Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00010903 Číslo CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 |