Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 1 N, BAKER ANALYZED® Volumetric, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
Synonymá: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M.O.C. Category NI
5620.9010EA 175.85 EUR
5620.9010 5620.1000 5620-02 5620-07
Kyselina chlorovodíková 1 N, BAKER ANALYZED® Volumetric, J.T.Baker®
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36.46 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Normality 0.995 - 1.005
Sulfate (SO₄) ≤ 1 ppm
Ammonium (NH₄) ≤ 3 ppm
Trace Impurities - Heavy Metals ≤ 0.5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Appearance Passes Test
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.