Chlorid draselný 1 mol/l (1 N) vodný roztok
Dodávateľ: Cayman Chemical
600213-100
600213-250
600213-500
CAYM600213-100EA
33.21
EUR
CAYM600213-100
CAYM600213-250
CAYM600213-500
Chlorid draselný 1 mol/l (1 N) vodný roztok
Chlorid draselný
Vzorec:
KCl Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011360 Číslo CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 |