Tlačiť
Chlorid draselný 1 M in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Potassiumchloride
J63739.AE J63739.AK
J63739.AEEA 91.86 EUR
J63739.AE J63739.AK
Chlorid draselný 1 M in aqueous solution
Chlorid draselný
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: ClK Formula Weight: 74.55 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid
Vzorec: KCl
Mw: 74.55
Teplota varu: 1420
Teplota tavenia: 773
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621