Hydroxid sodný 20% vodný roztok, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Nebezpečí
|
2615.9980PEEA
0
EUR
2615.9980PE
2615.5000PE
Hydroxid sodný 20% vodný roztok, J.T.Baker®
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Mw: 40 g/mol Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 9…10 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (NaOH) | 19.0 - 21.0 % |
Appearance (clear, colorless liquid) | passes test |
Sodium Carbonate (Na2CO3) | max. 0.6 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Chlorides (as Cl) | max. 5 |
Iron (Fe) | max. 0.5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 1 |