Tlačiť
Peroxid vodíku 30%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
2192.0250EA 39.59 EUR
2192.0250 2192.1000 2192.2500PE 2192-39
Peroxid vodíku 30%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
Teplota varu: ∼107 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ≤ 0 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011333
Číslo CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
OSN: 2014
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Exceeds ACS Specifications
Assay 30.0 - 32.0 %
Ammonium (NH4) max. 5 ppm
Color (APHA) max. 10
Chloride (Cl) max. 1 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 1 ppm
Nitrate (NO3) max. 2 ppm
Phosphate (PO4) max. 2 ppm
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Sulfate (SO4) max. 2 ppm
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0006
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.01
Iron (Fe) max. 0.1
Germanium (Ge) max. 0.05
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.05
Zirconium (Zr) max. 0.1