Tlačiť
Dodecylsíran sodný 20% vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J63394.AK J63394.AP
J63394.AKEA 87.04 EUR
J63394.AK J63394.AP
Dodecylsíran sodný 20% vodný roztok
Dodecylsíran sodný
CAS No.: 151-21-3 Molecular Formula: C12H25NaO4S Formula Weight: 288.38 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Hustota: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036175
Číslo CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM