Tlačiť
Bismarck brown R
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: C.I. 21010
J64757.14 J64757.22
J64757.14EA 40.51 EUR
J64757.14 J64757.22
Bismarck brown R
Bismarck brown R
Vzorec: C₂₁H₂₄N₈·2HCl
Teplota tavenia: 222 °C, (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036386
Číslo CAS: 5421-66-9
EINECS: 226-541-4